Få mere at vide
N-Phenyldiethanolamine, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10254750 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10254750 500 g Glass bottle 500g
10675372 1 kg Glass bottle 1kg
11325066 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10254750 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130495000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-07-0 , 62-53-3
Molekylær formel C10H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 181.24
MDL nummer MFCD00002845
InChI nøgle OJPDDQSCZGTACX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenyldiethanolamine, 2,2'-phenylimino diethanol, phenyldiethanolamine, diethanolaniline, diethanolphenylamine, diethanolaminobenzene, phenyl diethanolamine, n,n-diethanolaniline, n,n-dioxyethylaniline, n,n-bis 2-hydroxyethyl aniline
PubChem CID 8416
IUPAC navn 2-[N-(2-hydroxyethyl)anilino]ethanol
SMIL OCCN(CCO)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenyldiethanolamine
Navn note 90-95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 55°C to 59°C
Farve White to Brown
Kogepunkt 270°C
Flammepunkt 200°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel (HOCH2CH2)2NC6H5
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 45g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in ethanol,acetone,ethyl acetate,and ether (20°C)
Viskositet 1.27 mPa.s (200°C)
Formel vægt 181.23
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystalline Mass, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Phenyldiethanolamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.