Få mere at vide
N-Phenylbis (trifluoromethanesulfonamid), TRC
Artikelnummer. 30415542
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30415542 25 g
1 options
Artikelnummer. 30415542 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP31978025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenylbis(trifluoromethanesulfonamide)
CAS 37595-74-7
Molekylær formel C8H5F6NO4S2
Mængde 25 g
Synonym 1,1,1-Trifluoro-N-phenyl-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide, 1,1,1-Trifluoro-N-phenyl-N-trifluoromethanesulfonylmethanesulfonamide, N,N-Bis(trifluoromethanesulfonyl)aniline, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)aniline, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)phenylamine, N-Phenyl-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]trifluoromethanesulfonamide, N-Phenyl-bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, N-Phenylbis(trifluoromethanesulfonimide), N-Phenyltriflimide, N-Phenyltrifluoromethanesulfonimide, N-Phenyltrifluoromethylsulfonimide, NSC 240874, Phenyl Bis((trifluoromethyl)sulfonyl)amine, Phenyl Triflimide, Trifluoro-N-phenyl-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C8H5F6NO4S2/c9-7(10,11)20(16,17)15(6-4-2-1-3-5-6)21(18,19)8(12,13)14/h1-5H
SMIL FC(F)(F)S(=O)(=O)N(c1ccccc1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn 1,1,1-trifluor-N-phenyl-N-(trifluormethylsulfonyl)metansulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 357.25
Formel vægt 356.9564