Få mere at vide
N-Phenylbenzylamine, 99%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Phenylbenzylamine |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 34°C to 38°C |
| Farve | Beige-gul til farveløs |
| Tæthed | 1.0600g/mL |
| Kogepunkt | 306°C to 307°C |
| Flammepunkt | 152°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Vis mere |