Få mere at vide
N-Phenylbenzylamin, 99%
Artikelnummer. 10657401 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10657401 100 g Glasflaske 100g
10457022 5 g Glasflaske 5g
10528332 25 g Glasflaske 25g
10679004 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10657401 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 417391000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 103-32-2 | C13H13N | 183,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-32-2
Molekylær formel C13H13N
Molekylvægt (g/mol) 183.25
MDL nummer MFCD00003018
InChI nøgle GTWJETSWSUWSEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylbenzylamine, benzylaniline, benzenemethanamine, n-phenyl, phenylbenzylamine, benzylphenylamine, n-monobenzylaniline, aniline, n-benzyl, benzylamine, n-phenyl, benzenamine, n-phenylmethyl, n-benzyl aniline
PubChem CID 66028
IUPAC navn N-benzylanilin
SMIL C1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenylbenzylamine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 34 °C til 38 °C
Farve Beige-gul til farveløs
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 306 °C til 307 °C
Flammepunkt 152 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2NHC6H5
Mængde 100 g
Beilstein 12, 1023
Merck Index 15, 1129
Specifik vægtfylde 1.06
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: meget opløselige i ethanol, ether, opløselige i kloroform
Formel vægt 183.25
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller lav smeltemasse