Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Phenylbenzylamine |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 34°C to 38°C |
| Farve | Beige-gul til farveløs |
| Tæthed | 1.0600g/mL |
| Kogepunkt | 306°C to 307°C |
| Flammepunkt | 152°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Vis mere |