Få mere at vide
N-Phenylbenzohydroxamsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10596943 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10596943 5 g Glasflaske 5g
10732602 25 g Glasflaske 25g
10669004 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10596943 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 417370050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 304-88-1 | C13H11NO2 | 213.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 304-88-1
Molekylær formel C13H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 213.24
MDL nummer MFCD00002111
InChI nøgle YLYIXDZITBMCIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzoyl-n-phenylhydroxylamine, n-phenylbenzohydroxamic acid, n-hydroxybenzanilide, benzamide, n-hydroxy-n-phenyl, n-benzoyl-n-phenylhydroxamic acid, n-benzoylphenylhydroxylamine, benzohydroxamic acid, n-phenyl, tantalon, acmc-1cqm9, n-phenylbenzohydroxamicacid
PubChem CID 67536
IUPAC navn N-hydroxy-N-phenylbenzamid
SMIL ON(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Phenylbenzohydroxamic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 119 °C til 123 °C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CON(OH)C6H5
Mængde 5 g
Formel vægt 213.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Needle-like Crystals or Crystalline Powder