Få mere at vide
N-phenylbenzamidin, 97%
Artikelnummer. 11460733
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460733 5 g 5g
11470733 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460733 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13219.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1527-91-9 | C13H12N2 | 196,253 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1527-91-9
Molekylær formel C13H12N2
Molekylvægt (g/mol) 196.253
MDL nummer MFCD00019730
InChI nøgle MPYOKHFSBKUKPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylbenzamidine, n-phenylbenzenecarboximidamide, n'-phenylbenzamidine, n1-phenylbenzene-1-carboximidamide, n2-phenylbenzamidine, n-phenylbenzimidamide, acmc-20ak1f, maybridge1_004766, iminophenylmethyl phenylamine, n-phenyl-benzenecarboximidamide
PubChem CID 200127
IUPAC navn N'-phenylbenzencarboximidamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=NC2=CC=CC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenylbenzamidine
Smeltepunkt 117°C to 120°C
Mængde 5 g
Beilstein 608471
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 196.25
Procent renhed 97%