Få mere at vide
N-Phenylbenzamidine, 96%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Phenylbenzamidine |
| CAS | 1527-91-9 |
| Molekylær formel | C13H12N2 |
| MDL nummer | MFCD00019730 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | N=C(NC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.25 |
| Procent renhed | 96% |