Få mere at vide
N-phenylanthranilsyre, TRC
Artikelnummer. 30422641
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30422641 10 g
1 options
Artikelnummer. 30422641 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP30855010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenylanthranilic Acid
CAS 91-40-7
Molekylær formel C13H11NO2
Mængde 10 g
Synonym 2-(Phenylamino)benzoic Acid, 2-Anilinobenzoic Acid, 2-Carboxydiphenylamine, DPC, DPC (chloride channel inhibitor), Diphenylamine-2-carboxylate, Diphenylamine-2-carboxylic Acid, Fenamic Acid, N-Phenyl-2-aminobenzoic Acid, N-Phenyl-o-aminobenzoic Acid, N-Phenylanthranilic Acid, NSC 215211, NSC 4273, o-(Phenylamino)benzoic Acid, o-Anilinobenzoic Acid, o-Carboxydiphenylamine
InChI formel InChI=1S/C13H11NO2/c15-13(16)11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H,(H,15,16)
SMIL OC(=O)c1ccccc1Nc2ccccc2
IUPAC navn 2-anilinobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 213.23
Formel vægt 213.079