Learn More
N-Phenylanthranilic acid, Redox Indicator, for the detection of vanadium, ≥97.0% (T), Honeywell Fluka™
Product Code. 15697070 Shop All Honeywell Fluka Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
Unit Size:
10g
Product Code. Quantity Unit Size
15697070 10 g 10g
1 options
Product Code. 15697070 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 7815010G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Melting Point 182°C to 185°C (literature); 182°C to 185°C
CAS 91-40-7
CAS Max % 100%
Assay Percent Range 97.0 to 103.0%
Molecular Formula C13H11NO2
Linear Formula C20H14O4
MDL Number MFCD00005913
Beilstein 1456607
Synonym 2-(Phenylamino)benzoic acid, Diphenylamine-2-carboxylic acid, DpC
InChI Key ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2C(=O)O
IUPAC Name 2-anilinobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 213.236
PubChem CID 4386
ChEBI CHEBI:34756
Formula Weight 213.23
Grade Redox Indicator
Packaging Glass Bottle
Quantity 10 g
Chemical Name or Material N-Phenylanthranilic acid, Redox Indicator, for the detection of vanadium, ≥97.0% (T)
Show More Show Less
Product Title
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.