Få mere at vide
N-Phenylanthranilic acid, Redox Indicator, for the detection of vanadium, ≥97.0% (T), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15697070 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15697070 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 15697070 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 7815010G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenylanthranilic acid
Smeltepunkt 182°C to 185°C (literature); 182°C to 185°C
Navn note Redox Indicator, for the detection of vanadium, ≥97.0% (T)
CAS 91-40-7
CAS Max % 100%
Analyseprocentområde 97.0 to 103.0%
Molekylær formel C13H11NO2
Lineær formel C20H14O4
MDL nummer MFCD00005913
Beilstein 1456607
Synonym 2-(Phenylamino)benzoic acid, Diphenylamine-2-carboxylic acid, DpC
InChI nøgle ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2C(=O)O
IUPAC navn 2-anilinobenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 213.236
PubChem CID 4386
ChEBI CHEBI:34756
Formel vægt 213.23
Grad Redox Indicator
Emballage Glass Bottle
Mængde 10 g