Få mere at vide
N-(Phenylacetyl-d5)glycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Phenyl-d5-acetyl)glycine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO3/c12-9(11-7-10(13)14)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,11,12)(H,13,14)/i1D,2D,3D,4D,5D |
| Mængde | 1 mg |
| Formel vægt | 198.105 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |