Learn More
N-Phenylacetamide (Acetanilide), Mikromol™
Descrizione
N-Phenylacetamide (Acetanilide)
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | N-Phenylacetamide |
| CAS | 103-84-4 |
| Analyte or Component Names | N-Phenylacetamide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C8 H9 N O |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N-Phenylacetamide, Paracetamol Imp. D (EP), Acetanilide, Acetamidobenzene, Acetanil, Acetoanilide, Acetylaniline, Antifebrin, Benzenamine, N-acetyl-, N-Acetylaminobenzene, N-Acetylaniline, NSC 203231, NSC 7636, Phenalgene, Phenalgin, Acetaminophen USP Related Compound D, Acetaminophen USP RC D, Acetaminophen Related Compound D, Paracetamol Impurity D |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccccc1 |
| IUPAC Name | N-phenylacetamide |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?