Få mere at vide
N-Phenylacetamid (Acetanilid), LoGiCal
Artikelnummer. 30459273
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459273 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459273 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0042.10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenylacetamide
CAS 103-84-4
Analyt- eller komponentnavne N-Phenylacetamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H9 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-Phenylacetamide, Paracetamol Imp. D (EP), Acetanilide, Acetamidobenzene, Acetanil, Acetoanilide, Acetylaniline, Antifebrin, Benzenamine, N-acetyl-, N-Acetylaminobenzene, N-Acetylaniline, NSC 203231, NSC 7636, Phenalgene, Phenalgin, Acetaminophen USP Related Compound D, Acetaminophen USP RC D, Acetaminophen Related Compound D, Paracetamol Impurity D
InChI formel InChI=1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Løsningstype Fedt
SMIL CC(=O)Nc1ccccc1
IUPAC navn N-phenylacetamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 135.16
Mængde 10 mg
Formel vægt 135,0684 g/mol