Få mere at vide
N-Phenyl-p-phenylenediamin (p-Anilinoanilin), TRC
Artikelnummer. 30339540
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30339540 100 g
1 options
Artikelnummer. 30339540 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA663390100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenyl-1,4-phenylenediamine
CAS 101-54-2
Molekylær formel C12 H12 N2
Mængde 100 g
Synonym 1,4-Benzenediamine, N-phenyl- (9CI), Variamine Blue RT (6CI), p-Phenylenediamine, N-phenyl- (8CI), N1-Phenyl-1,4-benzenediamine, (4-(Phenylamino)phenyl)amine, 4-(N-Phenylamino)aniline, 4-(Phenylamino)aniline, 4-Amino-N-phenylaniline, 4-Aminodiphenylamine, 4-Anilinoaniline, 4-Anilinophenylamine, 4ADPA, Azoic Diazo Component 22, C.I. 76085, C.I. Developer 15, C.I. Oxidation Base 2, Diphenyl Black, Luxan Black R, N,4'-Bianiline, N-(4-Aminophenyl)aniline, N-Phenyl-1,4-benzenediamine, N-Phenyl-1,4-phenylenediamine, N-Phenyl-p-aminoaniline, N-Phenyl-p-phenylenediamine, NSC 3401, NSC 37074, Peltol BR, Peltol BR II, S 789, Semidin, Semidine, p-(Phenylamino)aniline, p-Aminodiphenylamine, p-Anilinoaniline, p-Semidine
InChI formel InChI=1S/C12H12N2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
SMIL Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
IUPAC navn 4-N-phenylbenzen-1,4-diamin
Molekylvægt (g/mol) 184.24
Formel vægt 184.1