Få mere at vide
N-phenyl-p-phenylenediamin, 98%
Artikelnummer. 11448720
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11448720 100 g 100g
11436716 250 g 250g
11426716 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448720 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23867.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.10 DKK
    354.65 DKK / 100g
    Spare 58.45 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 101-54-2 | C12H12N2 | 184,242 g/mol
p-Anilinoanilin er en antioxidant, der har vist sig at forårsage en reduktion af NOx-emissioner fra sojabønnebiodieseldrevne DI-dieselmotorer, men som har øget CO- og HC-emissionerne. Det bruges også til at fremstille farvestoffer, lægemidler og fotografiske kemikalier og bruges først som hårfarve.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
p-Anilinoanilin er en antioxidant, der har vist sig at forårsage en reduktion af NOx-emissioner fra sojabønnebiodieseldrevne DI-dieselmotorer, men som har øget CO- og HC-emissionerne. Det bruges også til at fremstille farvestoffer, lægemidler og fotografiske kemikalier og bruges først som hårfarve.
Opløselighed
Opløseligt i vand ved 20 °C 0,6g/L. Opløselig i (10 mg/ml) ethanol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-54-2
Molekylær formel C12H12N2
Molekylvægt (g/mol) 184.242
MDL nummer MFCD00007850
InChI nøgle ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminodiphenylamine, n-phenyl-p-phenylenediamine, n1-phenylbenzene-1,4-diamine, p-anilinoaniline, azosalt r, p-semidine, p-aminodiphenylamine, luxan black r, semidine, n-phenyl-1,4-phenylenediamine
PubChem CID 7564
ChEBI CHEBI:59038
IUPAC navn 4-N-phenylbenzen-1,4-diamin
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenyl-p-phenylenediamine
Smeltepunkt 72 °C til 76 °C
Tæthed 1.09
Kogepunkt 354 °C
Flammepunkt 193 °C (379 °F)
Mængde 100 g
FN nummer UN3077
Beilstein 908935
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 20 °C 0,6 g/L. Opløselig i (10 mg/ml) ethanol.
Formel vægt 184.24
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Phenyl-p-phenylenediamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Aminodiphenylamine