Få mere at vide
N-Phenyl-o-phenylenediamine, 98%
Artikelnummer. 11352527
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352527 5 g 5g
11362527 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352527 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11616.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 534-85-0 | C12H12N2 | 184.24 g/mol
N-Phenyl-o-phenylendiamin bruges også som et mellemprodukt i organisk syntese og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-Phenyl-o-phenylendiamin bruges også som
mellemprodukt i organisk syntese og lægemidler.
Opløselighed
Opløselig i acetone, chloroform og benzen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Den er følsom over for lys. Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med syrechlorider, syreanhydrider, chlorformiater og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 534-85-0
Molekylær formel C12H12N2
Molekylvægt (g/mol) 184.24
MDL nummer MFCD00007685
InChI nøgle NFCPRRWCTNLGSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminodiphenylamine, n-phenyl-o-phenylenediamine, n1-phenylbenzene-1,2-diamine, o-semidine, 1,2-benzenediamine, n-phenyl, o-aminodiphenylamine, n-phenyl-1,2-phenylenediamine, n-phenylbenzene-1,2-diamine, o-phenylenediamine, n-phenyl, unii-g2x60k1y26
PubChem CID 68297
IUPAC navn 2-N-phenylbenzen-1,2-diamin
SMIL NC1=CC=CC=C1NC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenyl-o-phenylenediamine
Smeltepunkt 77°C to 80°C
Mængde 5 g
Beilstein 908984
Opløselighedsinformation Soluble in acetone,chloroform and benzene. Insoluble in water.
Formel vægt 184.24
Procent renhed 98%