Få mere at vide
N-Phenyl-o-phenylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10264940 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10264940 50 g Glasflaske 50g
1 options
Artikelnummer. 10264940 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130770500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 534-85-0 | C12H12N2 | 184.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenyl-o-phenylenediamine
Navn note 97%
CAS 534-85-0
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 77°C to 82°C
Farve Brun-grå eller lyserød-violet
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H12N2
Lineær formel C6H5NHC6H4NH2
MDL nummer MFCD00007685
Mængde 50 g
Beilstein 13, 16
Synonym 2-aminodiphenylamine, n-phenyl-o-phenylenediamine, n1-phenylbenzene-1,2-diamine, o-semidine, 1,2-benzenediamine, n-phenyl, o-aminodiphenylamine, n-phenyl-1,2-phenylenediamine, n-phenylbenzene-1,2-diamine, o-phenylenediamine, n-phenyl, unii-g2x60k1y26
InChI nøgle NFCPRRWCTNLGSN-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=CC=CC=C1NC1=CC=CC=C1
IUPAC navn 2-N-phenylbenzen-1,2-diamin
Molekylvægt (g/mol) 184.24
PubChem CID 68297
Formel vægt 184.24
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Phenyl-o-phenylenediamine
Signalord
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.