Få mere at vide
N-Phenyl-N'-cyclohexyl-p-phenylendiamin (>90%), TRC
Artikelnummer. 30479900
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30479900 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30479900 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN229325500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Cyclohexyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine (CPPD)
CAS 101-87-1
Molekylær formel C18 H22 N2
Mængde 500 mg
Synonym 1,4-Benzenediamine, N-cyclohexyl-N'-phenyl- (9CI), p-Phenylenediamine, N-cyclohexyl-N'-phenyl- (6CI,8CI), N1-Cyclohexyl-N4-phenyl-1,4-benzenediamine, 1-N-Cyclohexyl-4-N-phenylbenzene-1,4-diamine, 4-(Cyclohexylamino)diphenylamine, 4020NA, ASM 4010, Antioxidant 4010, Antioxidant CPPD, Diafen FTs, Flexzone 6H, N-Cyclohexyl-N'-phenyl-1,4-benzenediamine, N-Cyclohexyl-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine, N-Cyclohexyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine, N-Phenyl-N'-cyclohexyl-p-phenylenediamine, N-Phenyl-N'-cyclohexylparaphenylenediamine, NA 4020, Nocrac 810, Santoflex CP, Vanax 6H, N-Cyclohexyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine (CPPD)
InChI formel InChI=1S/C18H22N2/c1-3-7-15(8-4-1)19-17-11-13-18(14-12-17)20-16-9-5-2-6-10-16/h1,3-4,7-8,11-14,16,19-20H,2,5-6,9-10H2
SMIL C1CCC(CC1)Nc2ccc(Nc3ccccc3)cc2
IUPAC navn 4-N-cyclohexyl-1-N-phenylbenzen-1,4-diamin
Molekylvægt (g/mol) 266.3807
Formel vægt 266.1783