Få mere at vide
N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050523
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050523 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050523 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0528.030025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetyl Fentanyl
CAS 3258-84-2
Analyt- eller komponentnavne Acetyl Fentanyl
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H26 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Fentanyl Imp. C (EP), Fentanyl USP Related Compound G CI, Fentanyl USP RC G CI, N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide, N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]acetamide, N-(1-Phenethyl-4-piperidyl)acetanilide, 1-Phenethyl-4-(N-phenylacetamido)piperidine, Acetylfentanyl, Fentanyl Related Compound G, Fentanyl Citrate Impurity C, Fentanyl Impurity C, Fentanyl Impurity C
InChI formel InChI=1S/C21H26N2O/c1-18(24)23(20-10-6-3-7-11-20)21-13-16-22(17-14-21)15-12-19-8-4-2-5-9-19/h2-11,21H,12-17H2,1H3
SMIL CC(=O)N(C1CCN(CCc2ccccc2)CC1)c3ccccc3
IUPAC navn N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 322.44
Mængde 25 mg
Formel vægt 322.2045 g/mol