Få mere at vide
N-Phenyl Isobutyrylacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Phenyl Isobutyrylacetamide |
| CAS | 124401-38-3 |
| Molekylær formel | C12 H15 N O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Methyl-3-oxo-N-phenylpentanamide, 4-Methyl-3-oxopentanoic acid anilide, 4-Methyl-3-oxopentanoic acid phenylamide, N-Phenyl-4-methyl-3-oxopentanamide, N-Phenyl Isobutyrylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO2/c1-9(2)11(14)8-12(15)13-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3,(H,13,15) |
| SMIL | CC(C)C(=O)CC(=O)Nc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 4-methyl-3-oxo-N-phenylpentanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.25 |
| Formel vægt | 205.1103 |