Få mere at vide
N-Phenyl-4-methoxybenzylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Phenyl-4-methoxybenzylamine |
| CAS | 3526-43-0 |
| Molekylær formel | C14 H15 N O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO/c1-16-14-9-7-12(8-10-14)11-15-13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15H,11H2,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(CNc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC navn | N-[(4-methoxyphenyl)methyl]aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.275 |
| Formel vægt | 213.115 |