Få mere at vide
N-Phenyl-4-biphenylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Phenyl-4-biphenylamine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15N/c1-3-7-15(8-4-1)16-11-13-18(14-12-16)19-17-9-5-2-6-10-17/h1-14,19H |
| Formel vægt | 245.1204 |