Få mere at vide
N-Phenyl-3-(trifluormethyl)anilin, Mikromol™
Artikelnummer. 30051343
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051343 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051343 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0105.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-phenyl-3-(trifluormethyl)anilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline
CAS 101-23-5
Analyt- eller komponentnavne N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H10 F3 N
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-Phenyl-3-(trifluoromethyl)aniline, Etofenamate Imp. C (EP), Etofenamate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C13H10F3N/c14-13(15,16)10-5-4-8-12(9-10)17-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,17H
SMIL FC(F)(F)c1cccc(Nc2ccccc2)c1
IUPAC navn N-phenyl-3-(trifluormethyl)anilin
Molekylvægt (g/mol) 237.22
Mængde 100 mg
Formel vægt 237,0765 g/mol