Få mere at vide
N-Phenyl-2-naphthylamine, TRC
Artikelnummer. 30424164
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30424164 5 g
1 options
Artikelnummer. 30424164 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3361455G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135-88-6
Molekylær formel C16 H13 N
Molekylvægt (g/mol) 219.28
Synonym 2-(Phenylamino)naphthalene, 2-Anilinonaphthalene, 2-Naphthylphenylamine, AK 1, AK 1 (stabilizer), Aceto PBN, AgeRite Powder, Antioxidant 116, Antioxidant D, Antioxidant PBN, N-(2-Naphthyl)-N-phenylamine, N-(2-Naphthyl)aniline, N-Phenyl-2-naphthalenamine, N-Phenyl-2-naphthylamine, N-Phenyl-N-(2-naphthyl)amine, N-Phenyl-β-naphthylamine, N-β-Naphthyl-N-phenylamine, NSC 37151, Naftam 2, Neosone D, Neozon D, Neozone, Neozone D, Nilox PBNA, Noclizer D, Nocrac D, Nonox D, Nonox DN, PBNA, PNA, Phenyl-2-naphthylamine, Phenyl-β-naphthylamine, Stabilizator AR, Stabilizer AR, Vulkanox PBN, β-Naphthylphenylamine
IUPAC navn N-phenylnaphthalen-2-amine
SMIL N(c1ccccc1)c2ccc3ccccc3c2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenyl-2-naphthylamine
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C16H13N/c1-2-8-15(9-3-1)17-16-11-10-13-6-4-5-7-14(13)12-16/h1-12,17H
Formel vægt 219.1048