Få mere at vide
N-Phenyl-2-naphthylamine, Mikromol™
Artikelnummer. 17992836
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17992836 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17992836 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM2550.00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Phenyl-2-naphthylamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenyl-2-naphthylamine
CAS 135-88-6
Analyt- eller komponentnavne N-Phenyl-2-naphthylamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H13 N
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-(Phenylamino)naphthalene, 2-Anilinonaphthalene, 2-Naphthylphenylamine, AK 1, AK 1 (stabilizer), Aceto PBN, AgeRite Powder, Antioxidant 116, Antioxidant D, Antioxidant PBN, N-(2-Naphthyl)-N-phenylamine, N-(2-Naphthyl)aniline, N-Phenyl-2-naphthalenamine, N-Phenyl-2-naphthylamine, N-Phenyl-N-(2-naphthyl)amine, NSC 37151, Naftam 2, Neosone D, Neozon D, Neozone, Neozone D, Nilox PBNA, Noclizer D, Nocrac D, Nonox D, Nonox DN, PBNA, PNA, Phenyl-2-naphthylamine, Stabilizator AR, Stabilizer AR, Vulkanox PBN, N-Phenyl-beta-naphthylamine, N-beta-Naphthyl-N-phenylamine, Phenyl-beta-naphthylamine, beta-Naphthylphenylamine
InChI formel InChI=1S/C16H13N/c1-2-8-15(9-3-1)17-16-11-10-13-6-4-5-7-14(13)12-16/h1-12,17H
SMIL N(c1ccccc1)c2ccc3ccccc3c2
IUPAC navn N-phenylnaphthalen-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 219.28
Mængde 250 mg
Formel vægt 219.1048 g/mol