Få mere at vide
N-Phenyl-2-naphthylamine, 97%
Artikelnummer. 11985231 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11985231 100 g Glasflaske 100g
11975231 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11985231 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439911000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 135-88-6 | C16H13N | 219.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135-88-6
Molekylær formel C16H13N
Molekylvægt (g/mol) 219.29
MDL nummer MFCD00004052
InChI nøgle KEQFTVQCIQJIQW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenyl-2-naphthylamine, n-2-naphthyl aniline, neozone, aceto pbn, stabilizator ar, agerite powder, anilinonaphthalene, antioxidant 116, pbna, 2-naphthylphenylamine
PubChem CID 8679
ChEBI CHEBI:34877
IUPAC navn N-phenylnaphthalen-2-amin
SMIL N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenyl-2-naphthylamine
Smeltepunkt 105°C to 108°C
Kogepunkt 395°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene,acetone,acetic acid
Formel vægt 219.28
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Phenyl-2-naphthylamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.