Få mere at vide
N-Phenyl-1-napthylamin, TRC
Artikelnummer. 30416277
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30416277 5 g
1 options
Artikelnummer. 30416277 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3361405G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenyl-1-naphthylamine
CAS 90-30-2
Molekylær formel C16 H13 N
Mængde 5 g
Synonym 1-Naphthalenamine, N-phenyl-, 1-Naphthylamine, N-phenyl- (7CI,8CI), 1-(N-Phenylamino)naphthalene, 1-(Phenylamino)naphthalene, 1-Anilinonaphthalene, 1-Naphthylphenylamine, Amoco 32, Antigene PA, Antioxidant A, Antioxidant PAN, C.I. 44050, Irganox L 05, N-(1-Naphthyl)-N-phenylamine, N-(1-Naphthyl)aniline, N-Phenyl-1-aminonaphthalene, N-Phenyl-1-naphthalenamine, N-Phenyl-1-naphthylamine, N-Phenyl-N-(1-naphthyl)amine, N-Phenyl-α-naphthylamine, NSC 2622, Naugard PANA, Neozone A, Nocrac PA, Nonox A, Nonox AN, PANA, Phenyl-1-naphthylamine, T 531, T 531 (antioxidant), Vulkanox PAN, α-Naphthylphenylamine
InChI formel InChI=1S/C16H13N/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12,17H
SMIL N(c1ccccc1)c2cccc3ccccc23
IUPAC navn N-phenylnaphthalen-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 219.28
Formel vægt 219.1048