Få mere at vide
N-Phenyl-1-naphthylamin, Mikromol™
Artikelnummer. 17910496
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17910496 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17910496 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM2549.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-phenyl-1-naphthylamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenyl-1-naphthylamine
CAS 90-30-2
Analyt- eller komponentnavne N-Phenyl-1-naphthylamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H13 N
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-Naphthalenamine, N-phenyl-, 1-Naphthylamine, N-phenyl- (7CI,8CI), 1-(N-Phenylamino)naphthalene, 1-(Phenylamino)naphthalene, 1-Anilinonaphthalene, 1-Naphthylphenylamine, Amoco 32, Antigene PA, Antioxidant A, Antioxidant PAN, C.I. 44050, Irganox L 05, N-(1-Naphthyl)-N-phenylamine, N-(1-Naphthyl)aniline, N-Phenyl-1-aminonaphthalene, N-Phenyl-1-naphthalenamine, N-Phenyl-1-naphthylamine, N-Phenyl-N-(1-naphthyl)amine, NSC 2622, Naugard PANA, Neozone A, Nocrac PA, Nonox A, Nonox AN, PANA, Phenyl-1-naphthylamine, T 531, T 531 (antioxidant), Vulkanox PAN, N-Phenyl-alpha-naphthylamine, alpha-Naphthylphenylamine
InChI formel InChI=1S/C16H13N/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12,17H
SMIL N(c1ccccc1)c2cccc3ccccc23
IUPAC navn N-phenylnaphthalen-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 219.28
Mængde 250 mg
Formel vægt 219,1048 g/mol