Få mere at vide
N-Phenyl-1-naphthylamin, LoGiCal
Artikelnummer. 30459184
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459184 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459184 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR2549.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenyl-1-naphthylamine
CAS 90-30-2
Analyt- eller komponentnavne N-Phenyl-1-naphthylamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H13 N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Naphthalenamine, N-phenyl-, 1-Naphthylamine, N-phenyl- (7CI,8CI), 1-(N-Phenylamino)naphthalene, 1-(Phenylamino)naphthalene, 1-Anilinonaphthalene, 1-Naphthylphenylamine, Amoco 32, Antigene PA, Antioxidant A, Antioxidant PAN, C.I. 44050, Irganox L 05, N-(1-Naphthyl)-N-phenylamine, N-(1-Naphthyl)aniline, N-Phenyl-1-aminonaphthalene, N-Phenyl-1-naphthalenamine, N-Phenyl-1-naphthylamine, N-Phenyl-N-(1-naphthyl)amine, NSC 2622, Naugard PANA, Neozone A, Nocrac PA, Nonox A, Nonox AN, PANA, Phenyl-1-naphthylamine, T 531, T 531 (antioxidant), Vulkanox PAN, N-Phenyl-alpha-naphthylamine, alpha-Naphthylphenylamine
InChI formel InChI=1S/C16H13N/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12,17H
Løsningstype Fedt
SMIL N(c1ccccc1)c2cccc3ccccc23
IUPAC navn N-phenylnaphthalen-1-amin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 219.28
Mængde 10 mg
Formel vægt 219,1048 g/mol