Få mere at vide
N-Phenyl-1-naphthylamine, 98%
Artikelnummer. 10635772 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
25g
Artikelnummer. 10635772
Brand: Thermo Scientific Acros 147162500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 90-30-2 | C16H13N | 219.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-30-2
Molekylær formel C16H13N
Molekylvægt (g/mol) 219.29
MDL nummer MFCD00003878
InChI nøgle XQVWYOYUZDUNRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenyl-1-naphthylamine, 1-anilinonaphthalene, pana, antioxidant pan, n-1-naphthyl aniline, neozone a, 1-naphthalenamine, n-phenyl, phenylnaphthylamine, nonox a, aceto pan
PubChem CID 7013
ChEBI CHEBI:34876
IUPAC navn N-phenylnaphthalen-1-amin
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC3=CC=CC=C32
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenyl-1-naphthylamine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 58.0°C to 62.0°C
Farve Brun til Pink
Kogepunkt 226.0°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt >200°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H7NHC6H5
Mængde 250 g
Beilstein 12, 1224
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Formel vægt 219.29
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystals or Flakes
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Phenyl-1-naphthylamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.