Få mere at vide
N-Phenyl-1-naphthylamin, 98%
Artikelnummer. 10051610 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10051610 25 g Glasflaske 25g
10635772 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10051610 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147160250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.20 DKK
    234.65 DKK / 25g
    Spare 26.55 DKK
    10% Slukket
CAS: 90-30-2 | C16H13N | 219,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-30-2
Molekylær formel C16H13N
Molekylvægt (g/mol) 219.29
MDL nummer MFCD00003878
InChI nøgle XQVWYOYUZDUNRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenyl-1-naphthylamine, 1-anilinonaphthalene, pana, antioxidant pan, n-1-naphthyl aniline, neozone a, 1-naphthalenamine, n-phenyl, phenylnaphthylamine, nonox a, aceto pan
PubChem CID 7013
ChEBI CHEBI:34876
IUPAC navn N-phenylnaphthalen-1-amin
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC3=CC=CC=C32
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Phenyl-1-naphthylamine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 58,0 °C til 62,0 °C
Farve Brun til Pink
Kogepunkt 226,0 °C (15,0 mmHg)
Flammepunkt >200 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H7NHC6H5
Mængde 25 g
Beilstein 12, 1224
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og benzen
Formel vægt 219.29
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystals or Flakes
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Phenyl-1-naphthylamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.