missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Phenoxyisopropyl-N-benzylaziridinium Perchlorat, TRC

Artikelnummer. 30417355
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417355 100 mg
30423402 10 mg
30413492 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417355 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP399721100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 57619-17-7
Molekylær formel C18 H22 N O . Cl O4
Molekylvægt (g/mol) 367.82
Synonym 1-Benzyl-1-(1-phenoxypropan-2-yl)aziridin-1-ium Perchlorate
IUPAC navn 1-benzyl-1-(1-methyl-2-phenoxy-ethyl)aziridin-1-ium;perchlorate
SMIL CC(COc1ccccc1)[N+]2(Cc3ccccc3)CC2.[O-]Cl(=O)(=O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Phenoxyisopropyl-N-benzylaziridinium perchlorate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H22NO.ClHO4/c1-16(15-20-18-10-6-3-7-11-18)19(12-13-19)14-17-8-4-2-5-9-17;2-1(3,4)5/h2-11,16H,12-15H2,1H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Formel vægt 367.1186
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.