Få mere at vide
N-Phenoxycarbonylparoxetin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Phenoxycarbonylparoxetine |
| CAS | 253768-88-6 |
| Molekylær formel | C26 H24 F N O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (-)-trans-4-(4'-Flurophenyl)-3-(3',4'-methylenedioxyphenoxymethyl)-N-phenoxycarbonyl piperidine, 1-Piperidinecarboxylic acid','3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-','phenyl ester','(3S,4R)-, (-)-trans-4-(4-Fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxyphenoxymethyl)-1-phenoxycarbonylpiperidine, N-Phenoxycarbonylparoxetine, Paroxetine Stage 5 intermediate, BRL-42494 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H24FNO5/c27-20-8-6-18(7-9-20)23-12-13-28(26(29)33-21-4-2-1-3-5-21)15-19(23)16-30-22-10-11-24-25(14-22)32-17-31-24/h1-11,14,19,23H,12-13,15-17H2/t19-,23-/m0/s1 |
| SMIL | Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCN(C[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3)C(=O)Oc5ccccc5 |
| IUPAC navn | phenyl (3S,4R)-3-(1,3-benzodioxol-5-yloxymethyl)-4-(4-fluorofhenyl)piperidin-1-carboxylat |
| Molekylvægt (g/mol) | 449.47 |
| Formel vægt | 449.1639 |