Få mere at vide
N-Phenethylbenzamide, TRC
Artikelnummer. 30409133
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30409133 5 g
1 options
Artikelnummer. 30409133 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2960505G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3278-14-6
Molekylær formel C15 H15 N O
Molekylvægt (g/mol) 225.29
Synonym Benzamide, N-(2-phenylethyl)-, Benzamide, N-phenethyl- (6CI,7CI,8CI), N-(2-Phenylethyl)benzamide, N-(2-Phenylethyl)benzamide, N-Benzoyl-2-phenylethylamine, N-Benzoyl-β-phenethylamine, N-Benzoylphenethylamine, N-Phenethylbenzamide, NSC 16618, NSC 43723
IUPAC navn N-(2-phenylethyl)benzamide
SMIL O=C(NCCc1ccccc1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Phenylethyl)benzamide
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C15H15NO/c17-15(14-9-5-2-6-10-14)16-12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10H,11-12H2,(H,16,17)
Formel vægt 225.1154