Få mere at vide
Thermo Scientific™ N-PER™ Neuronalt proteinekstraktionsreagens
Artikelnummer. 12201812 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12201812 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 12201812 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 87792
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Saml proteiner fra alle cellulære rum i neuronalt væv og primære dyrkede neuroner med dette proprietære, neuronspecifikke cellelysereagens.
Thermo Scientific™ N-PER Neuronal Protein Extraction Reagent er et proprietært cellelysereagens, der er optimeret til effektiv ekstraktion af proteiner fra alle cellulære rum i neuronalt væv og primære dyrkede neuroner.
Neuroncellelysater fremstillet med N-PER Reagens kan bruges til enzymatiske aktivitetsassays (f.eks. Phosphatase, Kinase, ATPase Assays), immunoassays (f.eks. Western blots, ELISA'er, RIA'er) og proteinoprensning. De N-PER Lysis Reagent gør det muligt at fuldføre proteinekstraktion på mindre end 30 minutter og kræver mekanisk afbrydelse af væv (f.eks. Dounce Homogenization, Polytron ). Typiske neuronale proteinudbytter er 70-μ90 g protein pr. mg hjernevæv eller 300 μg totalt protein fra 106 primære neuronale celler.
Højdepunkter:
  • Optimeret– effektiv ekstraktion af totalt neuronalt protein, herunder membranproteiner, fra væv eller primære dyrkede celler
  • Mild– bevarer proteinfunktionen uden at gå på kompromis med udbyttet
  • Alsidig– kan suppleres med proteasehæmmere, reducerende eller chelaterende midler eller nødvendige cofaktorer
  • Kompatibel– ekstrakter er velegnede til brug med totalprotein, enzymatiske og immunologiske assays og proteinoprensningsmetoder
Anbefalet til:
Isoler funktionelle proteiner fra neuronale væv eller primære neuronale celler; Undersøg enzymatiske aktivitetsassays, der er specifikke for neuronalt væv; Generer lysater fra neuronalt væv til biomarkøranalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 mL
Format Liquid
Produkttype Neuronal Protein Extraction Reagent
Volumen (metrisk) 100 mL
Indhold og opbevaring Upon receipt store product at 4°C.
Produktlinje NE-PER