missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Pentylindole-d11, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Pentylindole-d11 |
| CAS | 1346603-11-9 |
| Molekylær formel | C13H6D11N |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1-Pentylindole-d11, 1-Pentyl-1H-indole-d11 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N/c1-2-3-6-10-14-11-9-12-7-4-5-8-13(12)14/h4-5,7-9,11H,2-3,6,10H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,6D2,10D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])n1ccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecadeuteriopentyl)indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.35 |
| Formel vægt | 198.2051 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?