Få mere at vide
n-Pentylcyclohexane, 98%
Artikelnummer. 11419247
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419247 10 g 10g
11409247 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21326.09
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 4292-92-6 | C11H22 | 154.297 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4292-92-6
Molekylær formel C11H22
Molekylvægt (g/mol) 154.297
MDL nummer MFCD00019402
InChI nøgle HLTMUYBTNSVOFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-amylcyclohexane, cyclohexane, pentyl, 1-cyclohexylpentane, n-pentylcyclohexane, amylcyclohexane, cyclohexane, n-pentyl, pentyl-cyclohexane, n-amyl cyclohexane, acmc-209jru, pentane, 1-cyclohexyl
PubChem CID 20284
IUPAC navn pentylcyclohexan
SMIL CCCCCC1CCCCC1
Spécification
Kemisk navn eller materiale n-Pentylcyclohexane
Smeltepunkt -58°C
Tæthed 0.8
Kogepunkt 202°C
Flammepunkt 63°C (145°F)
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.4445
Mængde 10 g
FN nummer UN3082
Formel vægt 154.3
Procent renhed 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.