Få mere at vide
n-Pentylcyclohexane, 98%
Artikelnummer. 11409247
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409247 2 g 2g
11419247 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409247 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21326.04
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 4292-92-6 | C11H22 | 154.297 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4292-92-6
Molekylær formel C11H22
Molekylvægt (g/mol) 154.297
MDL nummer MFCD00019402
InChI nøgle HLTMUYBTNSVOFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-amylcyclohexane, cyclohexane, pentyl, 1-cyclohexylpentane, n-pentylcyclohexane, amylcyclohexane, cyclohexane, n-pentyl, pentyl-cyclohexane, n-amyl cyclohexane, acmc-209jru, pentane, 1-cyclohexyl
PubChem CID 20284
IUPAC navn pentylcyclohexan
SMIL CCCCCC1CCCCC1
Specifica
Kemisk navn eller materiale n-Pentylcyclohexane
Smeltepunkt -58°C
Tæthed 0.8
Kogepunkt 202°C
Flammepunkt 63°C (145°F)
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.4445
Mængde 2 g
FN nummer UN3082
Formel vægt 154.3
Procent renhed 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.