Få mere at vide
n-pentylbenzen, 96%
Artikelnummer. 11492368
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492368 25 g 25g
11408770 5 g 5g
11402378 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15734.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 538-68-1 | C11H16 | 148,249 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 538-68-1
Molekylær formel C11H16
Molekylvægt (g/mol) 148.249
MDL nummer MFCD00009502
InChI nøgle PWATWSYOIIXYMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylpentane, n-pentylbenzene, amylbenzene, n-amylbenzene, benzene, pentyl, 1-pentylbenzene, 1-phenyl-n-pentane, pentane, 1-phenyl, pentyl-benzene, pentane, phenyl
PubChem CID 10864
IUPAC navn pentylbenzen
SMIL CCCCCC1=CC=CC=C1
Spécification
Kemisk navn eller materiale n-Pentylbenzene
Smeltepunkt -75 °C
Tæthed 0.863
Kogepunkt 204 °C til 205 °C
Flammepunkt 65 °C (149 °F)
Brydningsindeks 1.488
Mængde 25 g
FN nummer UN3082
Beilstein 1904359
Merck Index 14,600
Formel vægt 148.25
Procent renhed 96%
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.