Få mere at vide
n-Pentylbenzen, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408770
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408770 5 g 5g
11492368 25 g 25g
11402378 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408770 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15734.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 538-68-1 | C11H16 | 148.249 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 538-68-1
Molekylær formel C11H16
Molekylvægt (g/mol) 148.249
MDL nummer MFCD00009502
InChI nøgle PWATWSYOIIXYMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylpentane, n-pentylbenzene, amylbenzene, n-amylbenzene, benzene, pentyl, 1-pentylbenzene, 1-phenyl-n-pentane, pentane, 1-phenyl, pentyl-benzene, pentane, phenyl
PubChem CID 10864
IUPAC navn pentylbenzen
SMIL CCCCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Pentylbenzene
Smeltepunkt -75°C
Tæthed 0.863
Kogepunkt 204°C to 205°C
Flammepunkt 65°C (149°F)
Brydningsindeks 1.488
Mængde 5 g
FN nummer UN3082
Beilstein 1904359
Merck Index 14,600
Formel vægt 148.25
Procent renhed 96%