Få mere at vide
n-Pentyl Nitrite, Sigma-Aldrich™
Specifications
Specifications
| Tæthed | 0.88 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 104°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | CH3(CH2)4ONO |
| MDL nummer | MFCD00036132 |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | n-Pentyl nitrite, n-Amyl nitrite, Nitrous acid n-pentyl ester, n-Pentyl nitrite |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.15 |
| Grad | Research |