Få mere at vide
n-Pentyl-d11 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Pentanol-D11 |
| CAS | 126840-22-0 |
| Molekylær formel | C5 D11 H O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 1-Pentan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-d11-ol (9 CI, ACI), 1-Pentan-d11-ol, 1-Pentanol-d11, n-Pentyl-d11 alcohol |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecadeuteriopentan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 99.216 |
| Formel vægt | 99.1579 g/mol |
| Vis mere |