Få mere at vide
n-Pentyl Chloroformate, TRC
Artikelnummer. 30413078
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30413078 5 g
1 options
Artikelnummer. 30413078 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2798305G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 638-41-5
Molekylær formel C6H11ClO2
Molekylvægt (g/mol) 150.6
Synonym Carbonochloridic Acid Pentyl Ester, Chloro-formic Acid Pentyl Ester, Amyl Chloroformate, Chloroformic Acid Amyl Ester, Chloroformic Acid Pentyl Ester, NSC 7913, Pentyl Chloroformate, Pentyloxycarbonyl Chloride
IUPAC navn pentyl carbonochloridate
SMIL CCCCCOC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Pentyl Chloroformate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H11ClO2/c1-2-3-4-5-9-6(7)8/h2-5H2,1H3
Formel vægt 150.0448