Få mere at vide
N-Pentyl-Beta-alanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Pentyl-beta-alanine |
| CAS | 205237-07-6 |
| Molekylær formel | C8H17NO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-(Pentylamino)propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8(10)11/h9H,2-7H2,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | CCCCCNCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 3-(pentylamino)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.23 |
| Formel vægt | 159.1259 |