Få mere at vide
n-Pentyl Alcohol-OD, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Pentanol-OD |
| CAS | 14848-79-4 |
| Molekylær formel | C5 D H11 O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1-Pentanol-d (9 CI, ACI), Pentyl alcohol-d (8 CI), n-Pentyl alcohol-OD, 1-Pentanol-OD |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3/i6D |
| SMIL | [2 H]OCCCCC |
| IUPAC navn | 1-deuteriooxypentane |
| Molekylvægt (g/mol) | 89.154 |
| Formel vægt | 89.095 g/mol |
| Vis mere |