Få mere at vide
n-Pentylacetat, 99%
Artikelnummer. 11333036
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11333036 500 g 500g
11323036 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333036 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10852.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 628-63-7 | C7H14O2 | 130,187 g/mol
n-Pentylacetat bruges som i undersøgelser af lugtefunktion og i undersøgelser af de psykosociale virkninger af lugt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser n-Pentylacetat anvendes som i undersøgelser af lugtefunktion og i undersøgelser
af de psykosociale virkninger af lugt.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand (2g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 628-63-7
Molekylær formel C7H14O2
Molekylvægt (g/mol) 130.187
MDL nummer MFCD00009500
InChI nøgle PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym amyl acetate, n-amyl acetate, acetic acid, pentyl ester, n-pentyl acetate, amyl acetic ester, 1-pentyl acetate, n-pentyl ethanoate, birnenoel, pent-acetate, amyl acetic ether
PubChem CID 12348
ChEBI CHEBI:87362
IUPAC navn pentylacetat
SMIL CCCCCOC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Pentyl acetate
Smeltepunkt -100 °C
Tæthed 0.876
Kogepunkt 142 °C
Flammepunkt 24 °C (75 °F)
Lugt Frugtlignende
Brydningsindeks 1.403
Mængde 500 g
FN nummer UN1104
Beilstein 1744753
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand (2g/L).
Formel vægt 130.19
Procent renhed 99%