Få mere at vide
Beskrivelse
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| n-Pentatriacontane | 630-07-9 | 1000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Pentatriacontane |
| Emballage | 2 ml ravfarvet præpareret glasampule |
| CAS | 630-07-9, 110-54-3 |
| CAS min % | 0.1, 99.9 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. |
| CAS Max % | 0.1, 99.9 |
| Molekylær formel | C35H72 |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| InChI nøgle | VHQQPFLOGSTQPC-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Certified Reference Material |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- n-Pentatriacontane
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: n-hexane
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.