Få mere at vide
n-Pentan, HPLC-grad, 99% min
Artikelnummer. 11368147
Skift visning
Mængde:
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368147 4 x 1 L 4 L
11348147 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11368147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022907.M1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Maksimalt niveau af urenheder: Fordampningsrester 3 ppm, H2O 0,01 % | CAS: 109-66-0 | C5H12 | 72,15 g/mol
n-pentan bruges som en mobil fase i højtydende væskekromatografi og væskekromatografi kombineret med massespektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-66-0
Molekylær formel C5H12
Molekylvægt (g/mol) 72.15
MDL nummer MFCD00009498
InChI nøgle OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC navn pentan
SMIL CCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Pentane
Smeltepunkt °C til 130 °C
Farve Farveløs
Udseende Farveløs væske
Tæthed 0.626
Mængde 4 x 1 L
Flammepunkt -49 °C (-57 °F)
Tændingspunkt 260 °C (500 °F)
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.358
Analyseprocentområde 99% min.
Damptryk 554 hPa (416 mm Hg) ved 20 °C
Kogepunkt 36 °C
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 72.15
Grad HPLC