Beskrivelse
N-pentan, ekstra ren, spejlreflekskamera
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Damptryk | 573mbar at 20°C |
| Viskositet | 0.25 mPaS at 20°C |
| Dampdensitet | 2.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Smeltepunkt | -130°C |
| Kogepunkt | 36°C |
| Mængde | 500 mL |
| Formel vægt | 72.15g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- n-Pentane
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.